Ethyl thiophene-2-carboxylate 98%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

OR5056-25G OR5056-5G
APOSOR5056-25GEA 183 DKK
APOSOR5056-25G APOSOR5056-5G
Ethyl thiophene-2-carboxylate 98%
Ethyl thiophene-2-carboxylate
Formel: C₇H₈O₂S
Kogepunkt: 217…218 °C
Massefylde: 1,162 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 89 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005436
CAS-nummer: 2810-04-0
EINECS: 220-554-9

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR