5-Methylthiophen-2-carboxaldehyd 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Methylthiophene-2-Carbaldehyde, 5-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-Methylthiophene-2-carbaldehyde
OR5055-100G OR5055-10G OR5055-25G
APOSOR5055-100GEA 472 DKK
APOSOR5055-100G APOSOR5055-10G APOSOR5055-25G
5-Methylthiophen-2-carboxaldehyd 97%
5-Methylthiophen-2-carboxaldehyd
Formel: C₆H₆OS
Molekylvægt: 126.18 g/mol
Kogepunkt: 114…116 °C/19mmHg
Massefylde: 1.17 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 78 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005434
CAS-nummer: 13679-70-4
EINECS: 237-178-6