Thiophen-3-carbaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Thiophene-3-carboxaldehyde, 3-Thiophenecarboxaldehyde
OR5054-10G OR5054-50G
APOSOR5054-10GEA 164 DKK
APOSOR5054-10G APOSOR5054-50G
Thiophen-3-carbaldehyd 98%
Thiophen-3-carbaldehyd
Formel: C₅H₄OS
Molekylvægt: 112.15 g/mol
Kogepunkt: 194…196 °C
Smeltepunkt: –30 °C
Massefylde: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 75 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005466
CAS-nummer: 498-62-4
EINECS: 207-865-5