Thiophen-2-carbaldehyd 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5053-100G OR5053-25G OR5053-250G
APOSOR5053-100GEA 251 DKK
APOSOR5053-100G APOSOR5053-25G APOSOR5053-250G
Thiophen-2-carbaldehyd 97%
Thiophen-2-carbaldehyd
Formel: C₅H₄OS
Kogepunkt: 196…198 °C
Massefylde: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 78 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005429
CAS-nummer: 98-03-3
EINECS: 202-629-8