Indol-3-carbaldehyd 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1H-Indole-3-carbaldehyde, Indole-3-carboxaldehyde
OR5052-100G OR5052-250G OR5052-500G
APOSOR5052-100GEA 262 DKK
APOSOR5052-100G APOSOR5052-250G APOSOR5052-500G
Indol-3-carbaldehyd 99%
Indol-3-carbaldehyd
Formel: C₉H₇NO
Molekylvægt: 145.16 g/mol
Smeltepunkt: 190…199 °C
Flammepunkt: 240 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005622
CAS-nummer: 487-89-8
EINECS: 207-665-8