4-(brommethyl)benzensulfonylchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(Bromomethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
OR5049-25G OR5049-5G
APOSOR5049-25GEA 535 DKK
APOSOR5049-25G APOSOR5049-5G
4-(brommethyl)benzensulfonylchlorid 97%
4-(brommethyl)benzensulfonylchlorid
Formel: C₇H₆BrClO₂S
Molekylvægt: 269.55
Smeltepunkt: 73…76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00156129
CAS-nummer: 66176-39-4
UN nummer: 3261
ADR: 8 II