4-Acetylpyridin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 4-pyridyl ketone
OR5047-25G OR5047-100G OR5047-1G
APOSOR5047-25GEA 469 DKK
APOSOR5047-25G APOSOR5047-100G APOSOR5047-1G
4-Acetylpyridin 97%
4-Acetylpyridin
Formel: C₇H₇NO
Kogepunkt: 210…212 °C
Smeltepunkt: 13…16 °C
Massefylde: 1,095 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006433
CAS-nummer: 1122-54-9
EINECS: 214-350-9