3-Acetylpyridin 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methyl 3-pyridyl ketone, 1-(Pyridin-3-yl)ethanone
OR5046-100G OR5046-500G OR5046-5G OR5046-25G
APOSOR5046-100GEA 327 DKK
APOSOR5046-100G APOSOR5046-500G APOSOR5046-5G APOSOR5046-25G
3-Acetylpyridin 97+%
3-Acetylpyridin
Formel: C₇H₇NO
Kogepunkt: 218…220 °C
Smeltepunkt: 41579 °C
Massefylde: 1,102 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006396
CAS-nummer: 350-03-8
EINECS: 206-496-7
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III