2-Acetylpyridin 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(Pyridin-2-yl)ethanone, Methyl 2-pyridyl ketone
OR5045-100G OR5045-500G OR5045-250G
APOSOR5045-100GEA 985 DKK
APOSOR5045-100G APOSOR5045-500G APOSOR5045-250G
2-Acetylpyridin 97+%
2-Acetylpyridin
Formel: C₇H₇NO
Kogepunkt: 188…190 °C
Smeltepunkt: 44477 °C
Massefylde: 1,082 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006303
CAS-nummer: 1122-62-9
EINECS: 214-355-6