4-Propylcyclohexanon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5043-100G OR5043-1G OR5043-25G
APOSOR5043-100GEA 1430 DKK
APOSOR5043-100G APOSOR5043-1G APOSOR5043-25G
4-Propylcyclohexanon 98%
4-Propylcyclohexanone
Formel: C₉H₁₆O
Kogepunkt: 60…62 °C
Flammepunkt: 86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00058690
CAS-nummer: 40649-36-3