4-Methylcyclohexanon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5041-100G OR5041-500G
APOSOR5041-100GEA 1040 DKK
APOSOR5041-100G APOSOR5041-500G
4-Methylcyclohexanon 98%
4-Methylcyclohexanone
Formel: C₇H₁₂O
Kogepunkt: 169…171 °C
Smeltepunkt: –41 °C
Massefylde: 0,914 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001643
CAS-nummer: 589-92-4
UN nummer: 2297
ADR: 3,III