3-Methylbenzylchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl chloride
OR5038-25G OR5038-5G
APOSOR5038-25GEA 459 DKK
APOSOR5038-25G APOSOR5038-5G
3-Methylbenzylchlorid 97%
3-Methylbenzylchlorid
Formel: C₈H₉Cl
Kogepunkt: 195…196 °C
Massefylde: 1,064 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 76 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000909
CAS-nummer: 620-19-9
EINECS: 210-628-9
UN nummer: 3265
ADR: 8,II