α-Brom-p-toluonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5037-25G OR5037-100G OR5037-5G
APOSOR5037-25GEA 186 DKK
APOSOR5037-25G APOSOR5037-100G APOSOR5037-5G
α-Brom-p-toluonitril 98%
α-Brom-p-toluonitril
Formel: C₈H₆BrN
Smeltepunkt: 113…117 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001829
CAS-nummer: 17201-43-3
EINECS: 241-246-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,II