α-Brom-3-Chlortoulen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: α-Bromo-m-chlorotoulene, 3-Chlorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-chlorobenzene, alpha-Bromo-3-chlorotoluene
OR5035-100G OR5035-25G
APOSOR5035-100GEA 622 DKK
APOSOR5035-100G APOSOR5035-25G
α-Brom-3-Chlortoulen 98%
α-Brom-3-Chlortoulen
Formel: C₇H₆BrCl
Kogepunkt: 108…110 °C
Massefylde: 1,569 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000597
CAS-nummer: 766-80-3
EINECS: 212-171-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,II