4-Chlormethyl-o-xylen 70%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-(Chloromethyl)-3,4-dimethylbenzene, α-Chloro-1,3,4-trimethylbenzene, 3,4-Dimethylbenzyl chloride, 4-(Chloromethyl)-1,2-dimethylbenzene
OR5034-100G OR5034-10G OR5034-25G
APOSOR5034-100GEA 1780 DKK
APOSOR5034-100G APOSOR5034-10G APOSOR5034-25G
4-Chlormethyl-o-xylen 70%
4-Chlormethyl-o-xylen
Formel: C₉H₁₁Cl
Kogepunkt: 117 °C/24mmHg
Massefylde: 1,06 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00000910
CAS-nummer: 102-46-5
EINECS: 203-032-5
UN nummer: 3265
ADR: 8,II