α-Brom-2-Chlortoulen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-2-chlorobenzene, 2-Chlorobenzyl bromide
OR5033-100G OR5033-25G OR5033-5G
APOSOR5033-100GEA 850 DKK
APOSOR5033-100G APOSOR5033-25G APOSOR5033-5G
α-Brom-2-Chlortoulen 97%
α-Brom-2-Chlortoulen
Formel: C₇H₆BrCl
Kogepunkt: 103…104 °C/10mmHg
Massefylde: 1,583 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 109 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000566
CAS-nummer: 611-17-6
EINECS: 210-257-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,II