α-Chlor-3-nitrotoluen 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR5032-10G OR5032-25G
APOSOR5032-10GEA 164 DKK
APOSOR5032-10G APOSOR5032-25G
α-Chlor-3-nitrotoluen 96%
α-Chlor-3-nitrotoluen
Formel: C₇H₆ClNO₂
MDL Number: MFCD00007272
CAS-nummer: 619-23-8