2-(Aminomethyl)pyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Pyridylmethylamine, 2-Picolylamine, Pyridin-2-ylmethanamine, (2-Pyridyl)methylamine, 2-Picolamine
OR5031-100G
OR5031-25G
APOSOR5031-100GEA
327
DKK
APOSOR5031-100G
APOSOR5031-25G
2-(Aminomethyl)pyridin 98%
2-(Aminomethyl)pyridine
Formel:
C₆H₈N₂ Kogepunkt: 202…204 °C Smeltepunkt: –20 °C Massefylde: 1,049 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 90 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006360 CAS-nummer: 3731-51-9 EINECS: 223-090-5 UN nummer: 2735 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...