3,4,5-Trimethoxybenzylamin 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5030-25G OR5030-5G
APOSOR5030-25GEA 2840 DKK
APOSOR5030-25G APOSOR5030-5G
3,4,5-Trimethoxybenzylamin 96%
3,4,5-Trimethoxybenzylamin
Formel: C₁₀H₁₅NO₃
Kogepunkt: 120…122 °C/0,05mmHg
Massefylde: 1,155 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017150
CAS-nummer: 18638-99-8
EINECS: 242-468-0
UN nummer: 2735
ADR: 8,III