2,4-Dichlorbenzyl alkohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5024-100G OR5024-25G OR5024-500G
APOSOR5024-100GEA 763 DKK
APOSOR5024-100G APOSOR5024-25G APOSOR5024-500G
2,4-Dichlorbenzyl alkohol 97%
2,4-Dichlorbenzyl alkohol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Kogepunkt: 150 °C/25mmHg
Smeltepunkt: 54…56 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004606
CAS-nummer: 1777-82-8
EINECS: 217-210-5