3,4-Dichlorbenzylalkohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5023-100G OR5023-250G OR5023-50G
APOSOR5023-100GEA 907 DKK
APOSOR5023-100G APOSOR5023-250G APOSOR5023-50G
3,4-Dichlorbenzylalkohol 97%
3,4-Dichlorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Kogepunkt: 125…130 °C/3mmHg
Smeltepunkt: 36…39 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004633
CAS-nummer: 1805-32-9
EINECS: 217-299-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III