4-Chlorbenzylalkohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Chlorophenyl)methanol
OR5022-25G OR5022-500G
APOSOR5022-25GEA 164 DKK
APOSOR5022-25G APOSOR5022-500G
4-Chlorbenzylalkohol 98%
4-Chlorbenzylalkohol
Formel: C₇H₇ClO
Kogepunkt: 234 °C
Smeltepunkt: 68…71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004652
CAS-nummer: 873-76-7
EINECS: 212-852-2