4-Brombenzyl alkohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Bromophenyl)methanol
OR5021-100G OR5021-25G OR5021-500G
APOSOR5021-100GEA 295 DKK
APOSOR5021-100G APOSOR5021-25G APOSOR5021-500G
4-Brombenzyl alkohol 98%
4-Brombenzyl alkohol
Formel: C₇H₇BrO
Molekylvægt: 187.04 g/mol
Kogepunkt: 268
Smeltepunkt: 75…78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004650
CAS-nummer: 873-75-6
EINECS: 212-851-7