3-Chlorbenzylalkohol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-Chlorophenyl)methanol
OR5019-10G OR5019-100G OR5019-25G
APOSOR5019-10GEA 164 DKK
APOSOR5019-10G APOSOR5019-100G APOSOR5019-25G
3-Chlorbenzylalkohol 99%
3-Chlorbenzylalkohol
Formel: C₇H₇ClO
Molekylvægt: 142.58 g/mol
Kogepunkt: 237 °C
Massefylde: 1.211 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004632
CAS-nummer: 873-63-2
EINECS: 212-847-5