Piperonylalkohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethanol, 3,4-(Methylenedioxy)benzyl alcohol, 1,3-Benzodioxol-5-ylmethanol
OR5017-25G OR5017-5G
APOSOR5017-25GEA 186 DKK
APOSOR5017-25G APOSOR5017-5G
Piperonylalkohol 98%
Piperonylalkohol
Formel: C₈H₈O₃
Kogepunkt: 156…158 °C
Smeltepunkt: 50…55 °C
Flammepunkt: >113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005836
CAS-nummer: 495-76-1
EINECS: 207-808-4