4-Nitrobenzyl alkohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Nitrophenyl)methanol
OR5015-100G OR5015-1KG OR5015-500G
APOSOR5015-100GEA 164 DKK
APOSOR5015-100G APOSOR5015-1KG APOSOR5015-500G
4-Nitrobenzyl alkohol 98%
4-Nitrobenzyl alkohol
Formel: C₇H₇NO₃
Molekylvægt: 153.14 g/mol
Kogepunkt: 185 °C/12mmHg
Smeltepunkt: 92…95 °C
Flammepunkt: 180 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007376
CAS-nummer: 619-73-8
EINECS: 210-611-6