2,6-Dichlorbenzylalkohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5013-100G OR5013-10G OR5013-25G
APOSOR5013-100GEA 636 DKK
APOSOR5013-100G APOSOR5013-10G APOSOR5013-25G
2,6-Dichlorbenzylalkohol 97%
2,6-Dichlorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Kogepunkt: 150 °C/25mmHg
Smeltepunkt: 96…99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004609
CAS-nummer: 15258-73-8
EINECS: 239-300-3