4,4'-Dimethoxybenzophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Bis(4-methoxyphenyl)methanone
OR5012-100G OR5012-25G
APOSOR5012-100GEA 491 DKK
APOSOR5012-100G APOSOR5012-25G
4,4'-Dimethoxybenzophenon 98%
4,4'-Dimethoxybenzophenon
Formel: C₁₅H₁₄O₃
Molekylvægt: 242.27 g/mol
Smeltepunkt: 141…146 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008404
CAS-nummer: 90-96-0
EINECS: 202-028-0