4,4'-Dichlorbenzophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4,4-Dichlorobenzophenone, 4,4-DBP, Bis(4-chlorophenyl) ketone
OR5010-100G OR5010-250G OR5010-500G
APOSOR5010-100GEA 197 DKK
APOSOR5010-100G APOSOR5010-250G APOSOR5010-500G
4,4'-Dichlorbenzophenon 98%
4,4'-Dichlorbenzophenon
Formel: C₁₃H₈Cl₂O
Kogepunkt: 353 °C
Smeltepunkt: 144…146 °C
Massefylde: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000623
CAS-nummer: 90-98-2
EINECS: 202-030-1