2-Methylbenzophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5009-25G OR5009-10G
APOSOR5009-25GEA 186 DKK
APOSOR5009-25G APOSOR5009-10G
2-Methylbenzophenon 98%
2-Methylbenzophenon
Formel: C₁₄H₁₂O
Kogepunkt: 309…311 °C
Smeltepunkt: –18 °C
Massefylde: 1,085 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008518
CAS-nummer: 131-58-8