2-Brom-6-Chloranilin 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR500007-1G OR500007-250MG OR500007-5G
APOSOR500007-1GEA 186 DKK
APOSOR500007-1G APOSOR500007-250MG APOSOR500007-5G
2-Brom-6-Chloranilin 95+%
2-Brom-6-Chloranilin
Formel: C₆H₅BrClN
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11977383
CAS-nummer: 59772-49-5