4-Brombenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: p-Bromobenzoic Acid
OR4997-100G OR4997-25G OR4997-500G
APOSOR4997-100GEA 186 DKK
APOSOR4997-100G APOSOR4997-25G APOSOR4997-500G
4-Brombenzoesyre 98%
4-Brombenzoesyre
Formel: C₇H₅BrO₂
Smeltepunkt: 252…258 °C
Massefylde: 1,894 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002529
CAS-nummer: 586-76-5
EINECS: 209-581-7