2-Hydroxy-5-nitrobenzoesyre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4992-100G OR4992-25G OR4992-500G
APOSOR4992-100GEA 763 DKK
APOSOR4992-100G APOSOR4992-25G APOSOR4992-500G
2-Hydroxy-5-nitrobenzoesyre 99%
2-Hydroxy-5-nitrobenzoesyre
Formel: C₇H₅NO₅
Smeltepunkt: 228…230 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007338
CAS-nummer: 96-97-9