3,5-Dimethylbenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4988-100G OR4988-1KG OR4988-500G
APOSOR4988-100GEA 164 DKK
APOSOR4988-100G APOSOR4988-1KG APOSOR4988-500G
3,5-Dimethylbenzoesyre 98%
3,5-Dimethylbenzoesyre
Formel: C₉H₁₀O₂
Smeltepunkt: 169…171 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002525
CAS-nummer: 499-06-9
EINECS: 207-876-5