4-Formylbenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Terephthalaldehydic acid, 4-Carboxybenzaldehyde
OR4986-100G OR4986-500G
APOSOR4986-100GEA 327 DKK
APOSOR4986-100G APOSOR4986-500G
4-Formylbenzoesyre
4-Formylbenzoesyre
Formel: C₈H₆O₃
Smeltepunkt: 245…247 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006951
CAS-nummer: 619-66-9
EINECS: 210-607-4