Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Diethoxymethyl)benzaldehyde
OR4985-100G OR4985-25G
APOSOR4985-100GEA 1970 DKK
APOSOR4985-100G APOSOR4985-25G
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 97%
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal)
Formel: C₁₂H₁₆O₃
Molekylvægt: 208.26 g/mol
Kogepunkt: 89…93 °C/7mmHg
Massefylde: 1.047 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010217
CAS-nummer: 81172-89-6