2,3,4-Trimethoxybenzaldehyd 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4984-250G OR4984-50G OR4984-1KG
APOSOR4984-250GEA 622 DKK
APOSOR4984-250G APOSOR4984-50G APOSOR4984-1KG
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyd 97%
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Kogepunkt: 168…170 °C/12mmHg
Smeltepunkt: 38…42 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003310
CAS-nummer: 2103-57-3
EINECS: 218-271-0