4-(tert-Butyl)-2-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR4982-1G OR4982-5G OR4982-25G
APOSOR4982-1GEA 110 DKK
APOSOR4982-1G APOSOR4982-5G APOSOR4982-25G
4-(tert-Butyl)-2-nitroaniline
4-(tert-Butyl)-2-nitroaniline
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂
Smeltepunkt: 101…105 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00066305
CAS-nummer: 6310-19-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III