4-Ethoxybenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4980-100G OR4980-25G OR4980-500G
APOSOR4980-100GEA 1090 DKK
APOSOR4980-100G APOSOR4980-25G APOSOR4980-500G
4-Ethoxybenzaldehyd 98%
4-Ethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₂
Kogepunkt: 255 °C
Smeltepunkt: 13…14 °C
Massefylde: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003388
CAS-nummer: 10031-82-0
EINECS: 233-093-3