4-Brombenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4979-100G OR4979-25G
APOSOR4979-100GEA 349 DKK
APOSOR4979-100G APOSOR4979-25G
4-Brombenzaldehyd 98%
4-Bromobenzaldehyde
Formel: C₇H₅BrO
Kogepunkt: 66…68 °C/2mmHg
Smeltepunkt: 55…58 °C
Flammepunkt: 108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003377
CAS-nummer: 1122-91-4
EINECS: 214-365-0