4-Chlor-3-nitro-benzaldehyd 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4977-10G OR4977-50G OR4977-25G OR4977-100G
APOSOR4977-10GEA 197 DKK
APOSOR4977-10G APOSOR4977-50G APOSOR4977-25G APOSOR4977-100G
4-Chlor-3-nitro-benzaldehyd 97%
4-Chlor-3-nitro-benzaldehyd
Formel: C₇H₄ClNO₃
Smeltepunkt: 61…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007078
CAS-nummer: 16588-34-4