2-Nitrobenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4976-100G OR4976-25G
APOSOR4976-100GEA 480 DKK
APOSOR4976-100G APOSOR4976-25G
2-Nitrobenzaldehyd 98%
2-Nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₅NO₃
Kogepunkt: 153 °C/23mmHg
Smeltepunkt: 42…46 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007132
CAS-nummer: 552-89-6
EINECS: 209-025-3