(2-Chlorphenyl)acetonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR4975-100G OR4975-25G
APOSOR4975-100GEA 349 DKK
APOSOR4975-100G APOSOR4975-25G
(2-Chlorphenyl)acetonitril 97%
(2-Chlorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆ClN
Kogepunkt: 240…242 °C
Smeltepunkt: 21…24 °C
Massefylde: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001898
CAS-nummer: 2856-63-5
EINECS: 220-669-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III