4-Cyanobenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4974-100G OR4974-250G OR4974-25G OR4974-500G
APOSOR4974-100GEA 295 DKK
APOSOR4974-100G APOSOR4974-250G APOSOR4974-25G APOSOR4974-500G
4-Cyanobenzaldehyd 98%
4-Cyanobenzaldehyd
Formel: C₈H₅NO
Kogepunkt: 133 °C/12mmHg
Smeltepunkt: 98…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003376
CAS-nummer: 105-07-7
EINECS: 203-267-3