1,3-Benzodioxol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Benzo[d][1,3]dioxole, 1,2-Methylenedioxybenzene
OR4960-100G OR4960-1KG OR4960-50G OR4960-500G
APOSOR4960-100GEA 164 DKK
APOSOR4960-100G APOSOR4960-1KG APOSOR4960-50G APOSOR4960-500G
1,3-Benzodioxol 98%
1,3-Benzodioxol
Formel: C₇H₆O₂
Molekylvægt: 122.12 g/mol
Kogepunkt: 172…173 °C
Smeltepunkt: –18 °C
Massefylde: 1.185 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 55 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005818
CAS-nummer: 274-09-9
EINECS: 205-992-0
UN nummer: 1993
ADR: 3 III