3,4-Dimethoxyanilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4959-25G OR4959-100G OR4959-500G
APOSOR4959-25GEA 164 DKK
APOSOR4959-25G APOSOR4959-100G APOSOR4959-500G
3,4-Dimethoxyanilin 98%
3,4-Dimethoxyanilin
Formel: C₈H₁₁NO₂
Kogepunkt: 174…176 °C/22mmHg
Smeltepunkt: 85…89 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008394
CAS-nummer: 6315-89-5
EINECS: 228-647-6