4-tert-Butylanilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(tert-Butyl)aniline
OR4958-25G OR4958-5G OR4958-100G
APOSOR4958-25GEA 186 DKK
APOSOR4958-25G APOSOR4958-5G APOSOR4958-100G
4-tert-Butylanilin 98%
4-tert-Butylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Molekylvægt: 149.24 g/mol
Kogepunkt: 90…93 °C/3mmHg
Smeltepunkt: 15…16 °C
Massefylde: 0.937 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 102 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007899
CAS-nummer: 769-92-6
EINECS: 212-215-9