2',3',4'-Trihydroxyacetophenon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)ethanone, Gallacetophenone
OR4951-100G OR4951-25G
APOSOR4951-100GEA 1300 DKK
APOSOR4951-100G APOSOR4951-25G
2',3',4'-Trihydroxyacetophenon 97%
2',3',4'-Trihydroxyacetophenon
Formel: C₈H₈O₄
Smeltepunkt: 169…172 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002193
CAS-nummer: 528-21-2
EINECS: 208-430-2