1-(4-Acetylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4948-1G OR4948-5G
APOSOR4948-1GEA 492 DKK
APOSOR4948-1G APOSOR4948-5G
1-(4-Acetylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione 98%
1-(4-Acetylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Formel: C₁₂H₉NO₃
Smeltepunkt: 154…158 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014537
CAS-nummer: 1082-85-5
EINECS: 214-106-1