2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR4939-1G
OR4939-5G
APOSOR4939-1GEA
436
DKK
APOSOR4939-1G
APOSOR4939-5G
2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, Technical Grade
2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride
Formel:
C₆H₃ClN₂O₃S Smeltepunkt: 77…78 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00068072 CAS-nummer: 114322-14-4 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |